(Phenylthio)eddikesyre 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR916733-100G OR916733-25G
APOSOR916733-100GEA 1220 DKK
APOSOR916733-100G APOSOR916733-25G
(Phenylthio)eddikesyre 95%
Formel: C₈H₈O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004355
CAS-nummer: 103-04-8