2-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyrimidin-4-amine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR916705-1G OR916705-250MG
APOSOR916705-1GEA 4470 DKK
APOSOR916705-1G APOSOR916705-250MG
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyrimidin-4-amine 97%
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyrimidin-4-amine
Formel: C₉H₁₅N₅
Molekylvægt: 193.2500 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09999199
CAS-nummer: 57005-71-7