Butylnitrat 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR916679-100G OR916679-25G OR916679-5G OR916679-1G
APOSOR916679-100GEA 0 DKK
APOSOR916679-100G APOSOR916679-25G APOSOR916679-5G APOSOR916679-1G
Butylnitrat 95%
Butyl nitrate
Formel: C₄H₉NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 928-45-0