Triethylsilanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR916626-25G
OR916626-5G
APOSOR916626-25GEA
1260
DKK
APOSOR916626-25G
APOSOR916626-5G
Triethylsilanol 95%
Triethylsilanol
Formel:
C₆H₁₆OSi |
MDL Number:
MFCD00042640 CAS-nummer: 597-52-4 |