3,4-Dimethyl-3-hexanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR916623-10G OR916623-1G OR916623-5G
APOSOR916623-10GEA 2180 DKK
APOSOR916623-10G APOSOR916623-1G APOSOR916623-5G
3,4-Dimethyl-3-hexanol 95%
3,4-Dimethyl-3-hexanol
Formel: C₈H₁₈O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00021820
CAS-nummer: 19550-08-4