7-Hydroxy-2-tetralon 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR916604-1G OR916604-250MG
APOSOR916604-1GEA 2840 DKK
APOSOR916604-1G APOSOR916604-250MG
7-Hydroxy-2-tetralon 95%
7-Hydroxy-2-tetralon
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038657
CAS-nummer: 37827-68-2