Propyl lactate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR916585-25G OR916585-5G
APOSOR916585-25GEA 1370 DKK
APOSOR916585-25G APOSOR916585-5G
Propyl lactate 95%
Propyl lactate
Formel: C₆H₁₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00059661
CAS-nummer: 616-09-1