Benzyl 2-Naphthyl Ether 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Benzyl 2-Naphthyl Ether, 2-Benzyloxynaphthalene
OR916445-100G OR916445-25G
APOSOR916445-100GEA 491 DKK
APOSOR916445-100G APOSOR916445-25G
Benzyl 2-Naphthyl Ether 95%
Benzyl-2-naphthyl ether
Formel: C₁₇H₁₄O
Smeltepunkt: 96…98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00089092
CAS-nummer: 613-62-7