N-tert-Butylethylamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR916414-1G OR916414-5G
APOSOR916414-1GEA 480 DKK
APOSOR916414-1G APOSOR916414-5G
N-tert-Butylethylamine 95%
N-tert-Butylethylamine
Formel: C₆H₁₅N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00059367
CAS-nummer: 4432-77-3