4-tert-Butoxybenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR916364-25G OR916364-5G
APOSOR916364-25GEA 1740 DKK
APOSOR916364-25G APOSOR916364-5G
4-tert-Butoxybenzonitrile 95%
4-tert-Butoxybenzonitrile
Formel: C₁₁H₁₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03425273
CAS-nummer: 185259-36-3