2-Methylpentyl acetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Acetic Acid 2-Methylpentyl Ester
OR916330-100G OR916330-25G
APOSOR916330-100GEA 2460 DKK
APOSOR916330-100G APOSOR916330-25G
2-Methylpentyl acetate 95%
2-Methylpentyl acetate
Formel: C₈H₁₆O₂
Molekylvægt: 144.21 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00060103
CAS-nummer: 7789-99-3