[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) dichloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR916291-5G OR916291-1G
APOSOR916291-5GEA 1610 DKK
APOSOR916291-5G APOSOR916291-1G
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) dichloride 98%
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) dichloride
Formel: C₂₇H₂₆Cl₂P₂Pd
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03844773
CAS-nummer: 59831-02-6