7-Methoxy-1H-indole-2,3-dione 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR916226-1G OR916226-5G
APOSOR916226-1GEA 0 DKK
APOSOR916226-1G APOSOR916226-5G
7-Methoxy-1H-indole-2,3-dione 95%
7-Methoxy-1H-indole-2,3-dione
Formel: C₉H₇NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00666831
CAS-nummer: 84575-27-9