(2-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR9162-1G OR9162-250MG OR9162-100MG
APOSOR9162-1GEA 0 DKK
APOSOR9162-1G APOSOR9162-250MG APOSOR9162-100MG
(2-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride 97%
(2-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride
Formel: C₈H₉ClO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02683108
CAS-nummer: 92614-55-6