1-methyl-1H-indole-5-carbaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR9157-1G
OR9157-250MG
OR9157-5G
APOSOR9157-1GEA
545
DKK
APOSOR9157-1G
APOSOR9157-250MG
APOSOR9157-5G
1-methyl-1H-indole-5-carbaldehyde 97%
1-methyl-1H-indole-5-carbaldehyde
Formel:
C₁₀H₉NO Smeltepunkt: 84…86 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD08271908 CAS-nummer: 90923-75-4 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |