2-Phenoxybenzoyl chloride 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR9152-1G OR9152-250MG
APOSOR9152-1GEA 2300 DKK
APOSOR9152-1G APOSOR9152-250MG
2-Phenoxybenzoyl chloride 90%
2-Phenoxybenzoyl chloride
Formel: C₁₃H₉ClO₂
Smeltepunkt: 37…39 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03424711
CAS-nummer: 40501-36-8
UN nummer: 3261
ADR: 8,II