3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR914681-1G OR914681-5G
APOSOR914681-1GEA 0 DKK
APOSOR914681-1G APOSOR914681-5G
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin 97%
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin
Formel: C₉H₁₀O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01333457
CAS-nummer: 7216-18-4