1-Methyl-1H-indole-5-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Methyl-5-indolecarboxylic Acid
OR9146-1G OR9146-250MG
APOSOR9146-1GEA 741 DKK
APOSOR9146-1G APOSOR9146-250MG
1-Methyl-1H-indole-5-carboxylic acid 97%
1-Methyl-1H-indole-5-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molekylvægt: 175.19 g/mol
Smeltepunkt: 221…223 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03839859
CAS-nummer: 186129-25-9