2-Methylpyrrolidine hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR914558-1G OR914558-5G
APOSOR914558-1GEA 796 DKK
APOSOR914558-1G APOSOR914558-5G
2-Methylpyrrolidine hydrochloride 95%
2-Methylpyrrolidine hydrochloride
Formel: C₅H₁₁N
Molekylvægt: 121.61 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08274961
CAS-nummer: 54677-53-1