Methylm-anisate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR914552-100G OR914552-25G
APOSOR914552-100GEA 452 DKK
APOSOR914552-100G APOSOR914552-25G
Methylm-anisate 98%
Methylm-anisate
Formel: C₉H₁₀O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017193
CAS-nummer: 5368-81-0