3-(4-Methoxyphenyl)propionsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR914551-100G OR914551-500G
APOSOR914551-100GEA 484 DKK
APOSOR914551-100G APOSOR914551-500G
3-(4-Methoxyphenyl)propionsyre 98%
3-(4-Methoxyphenyl)propionsyre
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002777
CAS-nummer: 1929-29-9