2-Chloro-5-methylanisole 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Chloro-2-methoxy-4-methylbenzene
OR914539-1G OR914539-25G OR914539-5G
APOSOR914539-1GEA 933 DKK
APOSOR914539-1G APOSOR914539-25G APOSOR914539-5G
2-Chloro-5-methylanisole 96%
2-Chloro-5-methylanisole
Formel: C₈H₉ClO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01679710
CAS-nummer: 73909-16-7