2,4-Dichloro-5-methoxyphenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR914535-1G OR914535-250MG
APOSOR914535-1GEA 3930 DKK
APOSOR914535-1G APOSOR914535-250MG
2,4-Dichloro-5-methoxyphenol 97%
2,4-Dichloro-5-methoxyphenol
Formel: C₇H₆Cl₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10699699
CAS-nummer: 18113-13-8