4'-(1-Pyrrolidinyl)acetophenone 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR914528-100G OR914528-25G OR914528-5G
APOSOR914528-100GEA 3460 DKK
APOSOR914528-100G APOSOR914528-25G APOSOR914528-5G
4'-(1-Pyrrolidinyl)acetophenone 96%
4'-(1-Pyrrolidinyl)acetophenone
Formel: C₁₂H₁₅NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01075691
CAS-nummer: 21557-09-5