4'-(Dimethylamino)acetophenone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR914527-100G OR914527-25G
APOSOR914527-100GEA 323 DKK
APOSOR914527-100G APOSOR914527-25G
4'-(Dimethylamino)acetophenone 98%
4'-(Dimethylamino)acetophenone
Formel: C₁₀H₁₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017246
CAS-nummer: 2124-31-4