2,6-Dichloranisol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR914523-100G OR914523-25G
APOSOR914523-100GEA 1070 DKK
APOSOR914523-100G APOSOR914523-25G
2,6-Dichloranisol 98%
2,6-Dichloranisol
Formel: C₇H₆Cl₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000575
CAS-nummer: 1984-65-2