3-Methyl-2-naphthol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR914496-1G OR914496-5G
APOSOR914496-1GEA 1900 DKK
APOSOR914496-1G APOSOR914496-5G
3-Methyl-2-naphthol 98%
3-Methyl-2-naphthol
Formel: C₁₁H₁₀O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09037754
CAS-nummer: 17324-04-8