3'-Chloro-o-formotoluidide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR914491-1G OR914491-5G
APOSOR914491-1GEA 2030 DKK
APOSOR914491-1G APOSOR914491-5G
3'-Chloro-o-formotoluidide 95%
3'-Chloro-o-formotoluidide
Formel: C₈H₈ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00021009
CAS-nummer: 71862-02-7