N-Boc-2-bromobenzylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR914478-1G OR914478-25G OR914478-5G
APOSOR914478-1GEA 216 DKK
APOSOR914478-1G APOSOR914478-25G APOSOR914478-5G
N-Boc-2-bromobenzylamine 97%
N-Boc-2-bromobenzylamine
Formel: C₁₂H₁₆BrNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05664385
CAS-nummer: 162356-90-3