2-Methoxybenzaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Salicylaldehyde methyl ether, 2-Methoxybenzaldehyde, 2-Anisaldehyde
OR914416-100G OR914416-25G OR914416-5G
APOSOR914416-100GEA 218 DKK
APOSOR914416-100G APOSOR914416-25G APOSOR914416-5G
2-Methoxybenzaldehyd 98%
o-Anisaldehyde
Formel: C₈H₈O₂
Kogepunkt: 238 °C
Smeltepunkt: 34…40 °C
Flammepunkt: 117 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003308
CAS-nummer: 135-02-4