3-Benzoylbenzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR914410-25G OR914410-5G
APOSOR914410-25GEA 2290 DKK
APOSOR914410-25G APOSOR914410-5G
3-Benzoylbenzyl bromide
3-Benzoylbenzyl bromide
Formel: C₁₄H₁₁BrO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044727
CAS-nummer: 22071-24-5