2-Hydroxy-2-(4-methylphenyl)acetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Methyl-D-mandelic acid
OR914401-25G OR914401-5G
APOSOR914401-25GEA 3820 DKK
APOSOR914401-25G APOSOR914401-5G
2-Hydroxy-2-(4-methylphenyl)acetic acid 98%
2-Hydroxy-2-(4-methylphenyl)acetic acid
Formel: C₉H₁₀O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00961860
CAS-nummer: 31284-89-6