4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR914384-100G OR914384-500G
APOSOR914384-100GEA 480 DKK
APOSOR914384-100G APOSOR914384-500G
4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one 98%
4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one
Formel: C₅H₆O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00143315
CAS-nummer: 4427-96-7