5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR914367-100G OR914367-25G
APOSOR914367-100GEA 2090 DKK
APOSOR914367-100G APOSOR914367-25G
5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthol 98%
5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthol
Formel: C₁₀H₁₂O
Molekylvægt: 148.2 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001734
CAS-nummer: 529-35-1