3-Methyl-4-nitropyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Nitro-3-picoline, 4-Nitro-3-methylpyridine
OR914353-25G OR914353-5G
APOSOR914353-25GEA 5050 DKK
APOSOR914353-25G APOSOR914353-5G
3-Methyl-4-nitropyridine 98%
3-Methyl-4-nitropyridine
Formel: C₆H₆N₂O₂
Molekylvægt: 138.12 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095084
CAS-nummer: 1678-53-1