3-Brom-4-Chloranilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR914348-25G OR914348-100G OR914348-500G
APOSOR914348-25GEA 197 DKK
APOSOR914348-25G APOSOR914348-100G APOSOR914348-500G
3-Brom-4-Chloranilin 98%
3-Brom-4-Chloranilin
Formel: C₆H₅BrClN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00173905
CAS-nummer: 823-54-1