2-Bromo-6-nitrobenzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR914307-1G OR914307-5G
APOSOR914307-1GEA 240 DKK
APOSOR914307-1G APOSOR914307-5G
2-Bromo-6-nitrobenzaldehyde 98%
2-Bromo-6-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrNO₃
Smeltepunkt: 78…82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09040530
CAS-nummer: 20357-21-5