5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9143-1G OR9143-250MG
APOSOR9143-1GEA 589 DKK
APOSOR9143-1G APOSOR9143-250MG
5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid 97%
5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₉NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00275475
CAS-nummer: 18735-74-5