6-Bromo-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR914279-1G OR914279-5G OR914279-10G
APOSOR914279-1GEA 251 DKK
APOSOR914279-1G APOSOR914279-5G APOSOR914279-10G
6-Bromo-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
6-Bromo-1H-indole-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₆BrNO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD05664008
CAS-nummer: 101774-27-0