Ethyl-3-bromoisoxazole-5-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR914272-1G OR914272-5G
APOSOR914272-1GEA 644 DKK
APOSOR914272-1G APOSOR914272-5G
Ethyl-3-bromoisoxazole-5-carboxylate 98%
Ethyl-3-bromoisoxazole-5-carboxylate
Formel: C₆H₆BrNO₃
Smeltepunkt: 47…48 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04035587
CAS-nummer: 105174-97-8