2-Bromo-5-cyano-3-picoline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR914260-1G OR914260-250MG
APOSOR914260-1GEA 818 DKK
APOSOR914260-1G APOSOR914260-250MG
2-Bromo-5-cyano-3-picoline 95%
2-Bromo-5-cyano-3-picoline
Formel: C₇H₅BrN₂
Molekylvægt: 197.0320 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095063
CAS-nummer: 374633-37-1