3-Brom-4-nitrobenzaldehyd 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR914253-10G OR914253-1G OR914253-5G
APOSOR914253-10GEA 5090 DKK
APOSOR914253-10G APOSOR914253-1G APOSOR914253-5G
3-Brom-4-nitrobenzaldehyd 97%
3-Bromo-4-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00968939
CAS-nummer: 101682-68-2