2-Bromo-4,6-dimethylpyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR914244-1G OR914244-5G
APOSOR914244-1GEA 0 DKK
APOSOR914244-1G APOSOR914244-5G
2-Bromo-4,6-dimethylpyridine 98%
2-Bromo-4,6-dimethylpyridine
Formel: C₇H₈BrN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082591
CAS-nummer: 4926-26-5