2-Ethylthiazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR914220-1G OR914220-25G OR914220-5G
APOSOR914220-1GEA 933 DKK
APOSOR914220-1G APOSOR914220-25G APOSOR914220-5G
2-Ethylthiazole 97%
2-Ethylthiazole
Formel: C₅H₇NS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00085193
CAS-nummer: 15679-09-1