2-Methylpyrimidine-4-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR914215-1G OR914215-5G
APOSOR914215-1GEA 654 DKK
APOSOR914215-1G APOSOR914215-5G
2-Methylpyrimidine-4-carboxylic acid 98%
2-Methylpyrimidine-4-carboxylic acid
Formel: C₆H₆N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09834807
CAS-nummer: 13627-49-1