8-Amino-2-methylquinoline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR914209-100G OR914209-25G
APOSOR914209-100GEA 3210 DKK
APOSOR914209-100G APOSOR914209-25G
8-Amino-2-methylquinoline 98%
8-Amino-2-methylquinoline
Formel: C₁₀H₁₀N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00023998
CAS-nummer: 18978-78-4