6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR914205-100G OR914205-25G OR914205-5G
APOSOR914205-100GEA 3740 DKK
APOSOR914205-100G APOSOR914205-25G APOSOR914205-5G
6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione 99%
6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione
Formel: C₈H₁₀O₄
Smeltepunkt: 69…73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042796
CAS-nummer: 5617-70-9