4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR914196-25G OR914196-100G OR914196-500G
APOSOR914196-25GEA 447 DKK
APOSOR914196-25G APOSOR914196-100G APOSOR914196-500G
4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile 98%
4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile
Formel: C₈H₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001820
CAS-nummer: 4421-08-3