1,4-Dichloroisoquinoline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR914185-10G OR914185-1G OR914185-5G
APOSOR914185-10GEA 2110 DKK
APOSOR914185-10G APOSOR914185-1G APOSOR914185-5G
1,4-Dichloroisoquinoline 98%
1,4-Dichloroisoquinoline
Formel: C₉H₅Cl₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05664199
CAS-nummer: 15298-58-5