1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-amine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR914164-10G OR914164-1G OR914164-5G
APOSOR914164-10GEA 5080 DKK
APOSOR914164-10G APOSOR914164-1G APOSOR914164-5G
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-amine hydrochloride 97%
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-amine hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₄ClN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 1743-01-7